N0252
4-Nitrophenyl decanoate
lipase substrate
Sinônimo(s):
4-Nitrophenyl caprate, Decanoic acid 4-nitrophenyl ester
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
powder
solubilidade
chloroform: soluble 100 mg/mL, colorless to faintly yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCC(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C16H23NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-16(18)21-15-12-10-14(11-13-15)17(19)20/h10-13H,2-9H2,1H3
chave InChI
RRNKCSIEGPOIKI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves