N3627
4-Nitrophenyl stearate
lipase substrate
Sinônimo(s):
4-Nitrophenyl octadecanoate, Octadecanoic acid 4-nitrophenyl ester
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥90% (TLC)
Formulário
powder
solubilidade
chloroform: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C24H39NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-24(26)29-23-20-18-22(19-21-23)25(27)28/h18-21H,2-17H2,1H3
chave InChI
HAIZAZONHOVLEK-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?