70124
4-Nitrophenyl myristate
lipase substrate, ≥95.0% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
4-Nitrophenyl tetradecanoate
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
4-Nitrophenyl myristate, ≥95.0% (HPLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
Formulário
powder
solubilidade
chloroform: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to dark yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCC(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C20H31NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-20(22)25-19-16-14-18(15-17-19)21(23)24/h14-17H,2-13H2,1H3
chave InChI
ZBBNFJIVAHGZKA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- bile salt-activated lipase
- esterase
- neutral lipase
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?