Documentos Principais
8.43075
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenyl acetate
for synthesis
Sinônimo(s):
4-Nitrophenyl acetate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H7NO4
Número CAS:
Peso molecular:
181.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
212-593-5
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
<1 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
pf
77-79 °C
temperatura de transição
flash point >110 °C
densidade
1.244 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C8H7NO4/c1-6(10)13-8-4-2-7(3-5-8)9(11)12/h2-5H,1H3
chave InChI
QAUUDNIGJSLPSX-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 77 °C
Melting range (upper value): ≤ 79 °C
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
4-Nitrofenol spectrophotometric grade
Sigma-Aldrich
1048
4-Nitrofenol
Acetonitrilo anhydrous, 99.8%
Sigma-Aldrich
271004
Acetonitrilo