N7251
4-Nitrocatechol sulfate dipotassium salt
crystalline
Sinônimo(s):
2-Hydroxy-5-nitrophenyl sulfate, 2-Hydroxy-5-nitrophenyl sulfate dipotassium salt monohydrate, p-Nitrocatechol sulfate dipotassium salt
About This Item
Produtos recomendados
forma
crystalline
Nível de qualidade
cor
yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].[O-]c1ccc(cc1OS([O-])(=O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO7S.2K/c8-5-2-1-4(7(9)10)3-6(5)14-15(11,12)13;;/h1-3,8H,(H,11,12,13);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
CKWWBDCAYRJAJB-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Aplicação
Substratos
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Enzymatic Assay of Sulfatase (EC 3.1.6.1.)