S1629
Sulfatase from Aerobacter aerogenes
Type VI, buffered aqueous glycerol solution, 2-5 units/mg protein (biuret), 10-20 units/mL
Sinônimo(s):
Aryl-sulfatase, Aryl-sulfate sulfohydrolase, Phenolsulfatase
About This Item
Produtos recomendados
tipo
Type VI
Nível de qualidade
forma
buffered aqueous glycerol solution
atividade específica
2-5 units/mg protein (biuret)
peso molecular
~41 kDa
concentração
10-20 units/mL
atividade externa
β-Glucuronidase ≤10 U/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
- as a deconjugation enzyme for treating plasma samples for quercetin quantification using liquid chromatography with tandem mass spectrometry (LC/MS/MS) analyses
- in fluorescence intensity-based enzymatic assay with an activity-based probe probe 1
- to treat sulfatide liposomes to remove the 3-O-sulfogalactosyde head from sulfatides
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
substrato
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2