Documentos Principais
G7646
Sigma-Aldrich
βß-Glicuronidase
Type VII-A, lyophilized powder, 5,000,000-20,000,000 units/g protein, pH 6.8 (30 min assay)
Sinônimo(s):
βß-D-Glicuronida glicuronoso-hidrolase
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
tipo
Type VII-A
Nível de qualidade
forma
lyophilized powder
atividade específica
5,000,000-20,000,000 units/g protein, pH 6.8 (30 min assay)
peso molecular
290 kDa
composição
Protein, ~25% biuret
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Novo artigo técnico comparando o desempenho de diferentes enzimas
Saiba mais
sobre os dados de aplicação recentes, gerados pelo departamento de pesquisa e desenvolvimento da Sigma, para otimizar a hidrólise para classes diferentes de medicamentos usando enzimas de diferentes fontes e o uso de uma enzima purificada por cromatografia para reduzir o efeito da atividade da esterase que resulta em conversão de 6-MAM em morfina
Eficaz na hidrólise de glicuronídeos esteroides.
Usado para hidrólise de conjugados de glicuronídeos em análises de metabólitos urinários
Qualidade
Contains buffer salts and stabilizer.
Definição da unidade
One Sigma or modified Fishman unit will liberate 1.0 μg of phenolphthalein from phenolphthalein glucuronide per hr at 37 °C at the pH 6.8 (30 min assay).
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Optimized conditions for the emzymatic hydrolysis of a-hydroxytriazolam-glucoronide in human urine.
Tsujikawa, K., et al.
Health Laboratory Science, 40, 286-289 (2004)
Enzymes
Hans Ulrich Bergmeyer
Methods of Enzymatic Analysis, 460-461 (1974)
V Graef et al.
Clinical chemistry, 23(3), 532-535 (1977-03-01)
We determined the enzymic activity of beta-glucuronidase preparations from bovine liver, Helix pomatia, and Escherischia coli with steroid glucuronides and nonsteroid glucuronides as substrates. We also studied the effect of Na2SO4 on the enzymic hydrolysis of several substrates with the
G Cassinelli et al.
Biochemical pharmacology, 85(10), 1424-1432 (2013-03-08)
The activity of heparanase is responsible for heparan sulfate cleavage, thus resulting in the release of heparan sulfate-bound growth factors. Since heparanase activity is upregulated in several tumor types and is implicated in the malignant behavior, the enzyme is regarded
Kenneth K C Bramwell et al.
The Journal of clinical investigation, 124(1), 311-320 (2013-12-18)
Lyme disease, caused by the spirochete Borrelia burgdorferi, is the most prevalent arthropod-borne illness in the United States and remains a clinical and social challenge. The spectrum of disease severity among infected patients suggests that host genetics contribute to pathogenic
Artigos
β-glucuronidase (GUS) enzymes are utilized to hydrolyze glucuronide (gluc) drug metabolites to the parent drug, facilitating analysis by LC-MS/MS.
Today, diverse studies report the benefits of probiotics, such as inhibitory effects on pathogens, aid in the management or prevention of chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support to the immune system. Potential beneficial applications abound, researchers continue to evaluate the effictiveness and clarify the mechanisms of action of probiotics.
Protocolos
To optimize hydrolysis using β-glucuronidase, factors such as incubation time, temperature, hydrolysis pH, enzyme source, and enzyme concentration must be evaluated for each glucuronide metabolite to be analyzed.