Merck
Enzimas para análise de medicamentos
Enzimas β-glicuronidase e sulfatase para análise de medicamentos
A maioria dos medicamentos, hormônios e xenobióticos é metabolizada pelos corpos de seres humanos e animais em moléculas hidrofílicas e, em seguida, são rapidamente excretados nos fluidos corporais, principalmente na urina. Essas moléculas e medicamentos conjugados são conjugados principalmente com glicuronídeos ou sulfatos (glicuroconjugados e sulfoconjugados). Nos seres humanos, a glicuronidação é a principal via metabólica de fase II. Os conjugados são difíceis de detectar e quantificar por instrumentos de cromatografia, cromatografia a gás (CGEM) e cromatografia líquida (CLEM). A hidrólise com beta-glicuronidase e/ou sulfatase cliva as ligações conjugadas e reverte os medicamentos, hormônios e xenobióticos para a sua forma livre inicial. Os analitos liberados são facilmente "visíveis" e mensuráveis por instrumentos laboratoriais de triagem ou quantificação.
As enzimas beta-glicuronidase estão disponíveis para as áreas de ciências biológicas e de diagnóstico há mais de cinco décadas, sendo extraídas principalmente das entranhas de diferentes animais (Helix pomatia ou Haliotis rufescens) ou de origens bacterianas (E. coli). Desde 2015, houve um aumento da importância das beta-glicuronidases recombinantes nas áreas de toxicologia analítica e testes de rotina de medicamentos na urina. Devido à melhora da qualidade analítica, facilidade de preparo de amostras, redução do tempo de incubação e à capacidade de automação, nossas enzimas beta-glicuronidase recombinantes (SRE0093, SRE0095) estão sendo cada vez mais usadas em vários campos de aplicação como enzimas analíticas.
Áreas de aplicação para beta-glicuronidase e sulfatases como enzimas analíticas
Os testes de presença de drogas na urina (TDU) é a principal aplicação de rotina da beta-glicuronidase e das sulfatases. As enzimas utilizadas nos TDU se aplicam a diferentes tipos de testes:
  • Testes forenses de drogas (justiça criminal)
  • Testes antidoping em seres humanos (esportes competitivos)
  • Antidoping em animais (corridas competitivas)
  • Teste de drogas no ambiente de trabalho (para funcionários novos)
  • Testes de exposição a xenobióticos (exposição ambiental)
  • Prescrição e monitoramento de medicamentos (ensaios de conformidade e combinações)
HIDRÓLISE COM ENZIMAS
Faixas de pH ideais de enzimas glicuronidase de origens comuns.
Figura 1.Faixas de pH ideais para diversas enzimas glicuronidase de origens comuns.
A hidrólise completa e eficiente dos metabólitos glicuronídeos e sulfatos é essencial para testes de presença de drogas na urina, em especial quando há necessidade de quantificação. Um longo histórico de pesquisas acadêmicas descobriu diversas formas de beta-glicuronidase e sulfatase na natureza, cada uma com propriedades específicas. Um dos parâmetros mais impactantes relacionados à atividade enzimática é o pH. Para ajudar com suas necessidades de escolha de enzimas, consulte o nosso gráfico de faixas de pH ideais que contém uma lista de pH ideais para as diversas enzimas glicuronidase de origens comuns.
As nossas instalações fabricam beta-glicuronidases nativas e recombinantes desde 1960. Todas as nossas beta-glicuronidases e arilsulfatases são produzidas de acordo com o sistema de qualidade ISO9001. Continuamos a dedicar esforços para tornar a hidrólise mais rápida, mais fácil de implementar e pronta para uso.