Merck
Todas as fotos(8)
Documentos
SRE0095
Sigma-Aldrich
βß-Glicuronidase
from limpets (Patella Vulgata), aqueous solution
Sinônimo(s):
βß-D-Glicuronida glicuronoso-hidrolase
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
recombinante
expressed in proprietary host
Nível de qualidade
forma
aqueous solution
concentração
300000-400000 units/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Novo artigo técnico comparando o desempenho de diferentes enzimas
Saiba mais sobre os dados de aplicação recentes, gerados pelo departamento de pesquisa e desenvolvimento da Sigma, para otimizar a hidrólise para classes diferentes de medicamentos, usando enzimas de diferentes fontes e o uso de uma enzima purificada por cromatografia para reduzir o efeito da atividade da esterase que resulta em conversão de 6-MAM em morfina
A enzima de Patella vulgata é considerada mais eficaz na hidrólise de glicuronídeos opioides que as enzimas de Helix pomatia, fígado bovino e E. coli
More on the suitability of this product for hydrolysis of different drug-glucuronide substrates is available at this page.
Características e benefícios
Formulated with a higher enzyme concentration for applications requiring ultra-fast hydrolysis rates. Recombinantly expressed and purified to eliminate MAM esterase activity (6-Monoacetylmorphine→morphine). Representative analysis at high enzyme titer (50 un/μL β-glucuronidase) was less than 1% conversion of 6-MAM to morphine after 4 hours at 60 °C.
Definição da unidade
One Sigma or modified Fishman unit will liberate 1.0 μg of phenolphthalein from phenolphthalein glucuronide per hr at 37 °C at pH 3.8 (30 min assay).
forma física
Supplied as a solution in 100mM potassium acetate pH 5.2. It is free of detergents, carbohydrates or any other components that may interfere with sample preparation and analysis.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3