Documentos Principais
SML3388
Sigma-Aldrich
Vortioxetine hydrobromide
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-[2-(2,4-Dimethylphenylsulfanyl)phenyl]piperazine hydrobromide, Lu AA21004 HBr, Lu AA21004 hydrobromide, Vortioxetine HBr
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H22N2S·HBr
Número CAS:
Peso molecular:
379.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C18H22N2S.BrH/c1-14-7-8-17(15(2)13-14)21-18-6-4-3-5-16(18)20-11-9-19-10-12-20;/h3-8,13,19H,9-12H2,1-2H3;1H
chave InChI
VNGRUFUIHGGOOM-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Vortioxetine (Lu AA21004) is an orally active, multimodal serotonergic compound with high affinity toward human 5-HT1A (Ki = 15 nM), 5-HT1B (Ki = 33 nM), 5-HT1D (Ki = 54 nM), 5-HT3A (Ki = 3.7 nM), 5-HT7 (Ki = 19 nM), noradrenergic β1 (Ki = 46 nM) receptors, and serotonin (5-HT) transporter (SERT Ki = 1.6 nM). Vortioxetine exhibits in vivo psychotropic efficacy by exerting antagonist activity against 5-HT-1D/3A/7, agonist activity on 5-HT1A, partial agonist activity on 5-HT1B, as well as potent SERT inhibitory activity.
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Kidney
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3