Documentos Principais
UC283
Sigma-Aldrich
7-Hydroxycoumarin sulfate potassium salt
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-Oxo-2H-1-benzopyran-7-yl-sulfate potassium salt, 7-Sulfooxy-2-oxo-2H-1-benzopyran potassium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H5KO6S
Peso molecular:
280.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161501
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
cor
white to off-white
pf
204-205 °C
solubilidade
H2O: soluble
methanol: soluble
temperatura de armazenamento
−70°C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[O-]S(=O)(=O)Oc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C9H6O6S.K/c10-9-4-2-6-1-3-7(5-8(6)14-9)15-16(11,12)13;/h1-5H,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
chave InChI
SVUZPRLQAASRKC-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
The product can be used for the assay of coumarin metabolites.
Coumarin phase II metabolite.
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Nota de preparo
7-Hydroxycoumarin sulfate potassium salt is soluble in water and methanol.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)