SMB00113
6-Geranyl-7-hydroxycoumarin
≥95% (LC/MS-ELSD)
Sinônimo(s):
6-(3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl)-7-hydroxycoumarin, Ostruthin, Ostruthine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (LC/MS-ELSD)
forma
solid
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\Cc1cc2C=CC(=O)Oc2cc1O
InChI
1S/C19H22O3/c1-13(2)5-4-6-14(3)7-8-15-11-16-9-10-19(21)22-18(16)12-17(15)20/h5,7,9-12,20H,4,6,8H2,1-3H3/b14-7+
chave InChI
INBMTJJPUABOQJ-VGOFMYFVSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3