SMB01082
Licochalcone C
≥90% (LC/MS-ELSD)
Sinônimo(s):
(E)-3-[4-hydroxy-2-methoxy-3-(3-methylbut-2-enyl)phenyl]-1-(4-hydroxyphenyl)prop-2-en-1-one, 4,4′-Dihydroxy-2-methoxy-3-prenylchalcone
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
plant
Ensaio
≥90% (LC/MS-ELSD)
forma
solid
peso molecular
338.4
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C21H22O4/c1-14(2)4-11-18-20(24)13-8-16(21(18)25-3)7-12-19(23)15-5-9-17(22)10-6-15/h4-10,12-13,22,24H,11H2,1-3H3/b12-7+
chave InChI
WBDNTJSRHDSPSR-KPKJPENVSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3