SMB00087
Visnadine
≥95% (LC/MS-ELSD)
Sinônimo(s):
Cardine, Carduben, Carduben-S, Selva, Visnadin
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (LC/MS-ELSD)
forma
solid
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC[C@@H](C)C(=O)O[C@@H]1[C@H](OC(C)=O)c2c(OC1(C)C)ccc3C=CC(=O)Oc23
InChI
1S/C21H24O7/c1-6-11(2)20(24)27-19-18(25-12(3)22)16-14(28-21(19,4)5)9-7-13-8-10-15(23)26-17(13)16/h7-11,18-19H,6H2,1-5H3/t11-,18-,19-/m1/s1
chave InChI
GVBNSPFBYXGREE-CXWAGAITSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3