Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder or crystals
solubilidade
methanol: 1 mg/mL, clear, colorless
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C=C1CCC[C@@](C=C2O3)(C)[C@@]1([H])CC2=C(C)C3=O
InChI
1S/C15H18O2/c1-9-5-4-6-15(3)8-13-11(7-12(9)15)10(2)14(16)17-13/h8,12H,1,4-7H2,2-3H3/t12-,15+/m0/s1
chave InChI
ZTVSGQPHMUYCRS-SWLSCSKDSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
339.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
170.87 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)