Documentos Principais
233757
Sigma-Aldrich
1-[N,N-Bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-propanol
94%
Sinônimo(s):
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)isopropanolamine
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH(OH)CH2N(CH2CH2OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
163.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
94%
p.e.
145 °C/0.6 mmHg (lit.)
pf
31.5-36 °C (lit.)
densidade
1.079 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)CN(CCO)CCO
InChI
1S/C7H17NO3/c1-7(11)6-8(2-4-9)3-5-10/h7,9-11H,2-6H2,1H3
chave InChI
ZFECCYLNALETDE-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)