Y0002155
Tranexamic acid impurity B
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
cis-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid, cis-Tranexamic acid
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
família API
tranexamic acid
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+H3]CC1CCC(CC1)C(=O)[O-]
InChI
1S/C8H15NO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h6-7H,1-5,9H2,(H,10,11)
chave InChI
GYDJEQRTZSCIOI-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)