Y0002154
Tranexamic acid impurity C
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(RS)-4-(Aminomethyl)cyclohex-1-enecarboxylic acid
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
família API
tranexamic acid
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NCC1CCC(=CC1)C(=O)O
InChI
1S/C8H13NO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h3,6H,1-2,4-5,9H2,(H,10,11)
chave InChI
MZPZFPYJTSAQPX-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Y0002154 | 4061841356837 |