BP734
Tranexamic acid impurity standard
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid, AMCA, AMCHA, HAKU, TAMCHA, Tranexamic acid
About This Item
grau
pharmaceutical primary standard
família API
tranexamic acid
forma
crystalline
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
pf
>300 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
formato
mixture
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC[C@H]1CC[C@@H](CC1)C(O)=O
InChI
1S/C8H15NO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h6-7H,1-5,9H2,(H,10,11)/t6-,7-
chave InChI
GYDJEQRTZSCIOI-LJGSYFOKSA-N
Informações sobre genes
human ... PLG(5340)
Descrição geral
Aplicação
Also used in monographs such as:
Embalagem
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente