Y0002162
Tranexamic acid impurity D
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-(Aminomethyl)benzoic acid
About This Item
Produtos recomendados
família API
tranexamic acid
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
≥300 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NCc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C8H9NO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4H,5,9H2,(H,10,11)
chave InChI
QCTBMLYLENLHLA-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)