13464
Sulfato de sódio
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, anhydrous, 99.0-100.5% (calc. to the dried substance)
About This Item
Produtos recomendados
grau
puriss.
Ensaio
99.0-100.5% (calc. to the dried substance)
Formulário
crystalline
qualidade
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
Impurezas
acidity or alkalinity, complies
residual solvents, complies
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.04% free alkali (as NaOH)
≤0.05% free acid (as H2SO4)
perda
≤0.5% loss on drying, 130 °C
pH
5.2-8 (20 °C, 50 g/L)
pf
884 °C (lit.)
densidade
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
traços de cátion
As: ≤2 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Zn: ≤300 mg/kg
adequação
complies for appearance of solution
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
chave InChI
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?