72453
Tetrabutylammonium bisulfate solution
~55% in H2O
Sinônimo(s):
Tetrabutylammonium hydrogen sulfate solution
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
Nível de qualidade
concentração
~55% in H2O
cadeia de caracteres SMILES
OS([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H2O4S/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-16H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
chave InChI
SHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?