Documentos Principais
71718
Sigma-Aldrich
L-lactato sódico
≥99.0% (NT)
Sinônimo(s):
Ácido L-lático, Ácido (S)-2-hidroxipropiônico, Ácido sarcolático
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H5NaO3
Número CAS:
Peso molecular:
112.06
Beilstein:
4567087
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (NT)
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D −12.5±0.5°, c = 1% in H2O
pureza óptica
enantiomeric ratio: ≥97.0 (enzymatic)
Características
chiral
Impurezas
≤1% water
pf
163-165 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].C[C@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1
chave InChI
NGSFWBMYFKHRBD-DKWTVANSSA-M
Descrição geral
O L-lactato de sódio é o sal sódico do ácido L-láctico e é amplamente utilizado como um componente estrutural quiral na síntese orgânica para a preparação de vários compostos quirais. Ele também pode ser usado como um agente redutor leve em aplicações de química sintética.
Aplicação
O L-lactato de sódio pode ser usado como:
  • Reagente para a dissolução de D-gluconato de cálcio.
  • Agente de cristalização na síntese de catalisadores de silicato contendo Sn.
  • Componente estrutural quiral para preparar um intermediário de pirrolidina quiral, que é usado posteriormente para sintetizar líquidos iônicos de pirrolidínio quiral.
  • Agente redutor leve na redução seletiva de CuO em nanobastões de Cu.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Clinical evaluation of sodium bicarbonate, sodium L-lactate, and sodium acetate for the treatment of acidosis in diarrheic calves.
Kasari TR
Journal of the American Veterinary Medical Association, 187(4), 392-397 (1985)
Jian-Hua Mao et al.
Microbiome, 8(1), 53-53 (2020-04-18)
Recent evidence has linked the gut microbiome to host behavior via the gut-brain axis [1-3]; however, the underlying mechanisms remain unexplored. Here, we determined the links between host genetics, the gut microbiome and memory using the genetically defined Collaborative Cross
Michael G Tordoff et al.
Chemical senses, 39(6), 515-528 (2014-05-23)
Genetic ablation of calcium homeostasis modulator 1 (CALHM1), which releases adenosine triphosphate from Type 2 taste cells, severely compromises the behavioral and electrophysiological responses to tastes detected by G protein-coupled receptors, such as sweet and bitter. However, the contribution of
Lucy Liu et al.
Cell metabolism, 26(5), 719-737 (2017-10-03)
Elevated reactive oxygen species (ROS) induce the formation of lipids in neurons that are transferred to glia, where they form lipid droplets (LDs). We show that glial and neuronal monocarboxylate transporters (MCTs), fatty acid transport proteins (FATPs), and apolipoproteins are
Helena Lind et al.
International journal of microbiology, 2010, 430873-430873 (2011-02-19)
Dairy propionibacteria are widely used in starter cultures for Swiss type cheese. These bacteria can ferment glucose, lactic acid, and glycerol into propionic acid, acetic acid, and carbon dioxide. This research examined the antifungal effect of dairy propionibacteria when glycerol