PHR1045
Diethylene glycol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
DEG, 2,2′-Oxydiethanol, 2-Hydroxyethyl ether, Bis(2-hydroxyethyl) ether, Diglycol
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0000217
traceable to USP 1193265
densidade de vapor
2.14 (vs air)
pressão de vapor
0.01 mmHg ( 20 °C)
família API
diethylene glycol
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
temperatura de autoignição
442 °F
Lim. expl.
2-12.3 %
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.447 (lit.)
p.e.
245 °C (lit.)
pf
−10 °C (lit.)
densidade
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OCCOCCO
InChI
1S/C4H10O3/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2
chave InChI
MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Diethylene glycol is a a four carbon dimer of ethylene glycol and finds applications as antifreeze, solvent, humectant, hydraulic fluid and brake fluid. It is a potential neuro- and nephrotoxin for humans. It may also be utilized in moisturizers, lubricants, emulsification agents, additives and solvents.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
Aplicação
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
280.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
138 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
99%; Glycerol, ≥99.5%; Tetraethylene glycol, 99%
Chromatograms
suitable for GCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.