60389
Potassium L-lactate solution
~60%, suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Potassium (S)-lactate, Monopotassium lactate, Lactic acid monopotassium salt, Potassium L-(+)-Lactate, Potassium (S)-2-hydroxypropanoate, Potassium alpha-hydroxypropionate solution, L-Lactic acid potassium salt
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
Nível de qualidade
atividade óptica
[α]20/D −4.3±0.5°, neat
embalagem
pkg of 1 L
pkg of 250 mL
condição de armazenamento
room temperature
concentração
~60% (enzymatic)
~60%
cor
colorless
pH
6.5-8.5
densidade
1.333 g/cm3
aplicação(ões)
microbiology
cadeia de caracteres SMILES
[K+].C[C@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.K/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1
chave InChI
PHZLMBHDXVLRIX-DKWTVANSSA-M
Descrição geral
Aplicação
Armazenamento e estabilidade
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?