52371
Hexadecyltrimethylammonium bisulfate
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0% (T)
Sinônimo(s):
Hexadecyltrimethylammonium hydrogen sulfate
About This Item
Produtos recomendados
descrição
cationic
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (T)
forma
solid
qualidade
LiChropur™
técnica(s)
ion pair chromatography: suitable
λ
10 % in H2O
Absorção UV
λ: 210 nm Amax: 0.15
λ: 220 nm Amax: 0.10
λ: 260 nm Amax: 0.05
λ: 310 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
adequação
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
cadeia de caracteres SMILES
OS([O-])(=O)=O.CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C19H42N.H2O4S/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;1-5(2,3)4/h5-19H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
chave InChI
UCRJJNVFJGKYQT-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?