Documentos Principais
1.06578
Supelco
Fosfato trissódico dodeca-hidratado
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Fosfato trissódico dodeca-hidratado, Fosfato sódico tribásico, fosfato trissódico
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Na3O4P · 12H2O
Número CAS:
Peso molecular:
380.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-509-8
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. Ph. Eur.
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
98.0-102.0% (alkalimetric)
Formulário
crystals
potência
7400 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezas
≤0.001% Total nitrogen (N)
≤0.01% Insoluble matter
pH
12 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pf
75 °C (Elimination of water of crystallisation)
solubilidade
285 g/L
densidade
1.62 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
950 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.0005%
fluoride (F-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
Fe: ≤0.001%
excess alkali (as NaOH): ≤2.5%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/3Na.H3O4P.12H2O/c;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;;(H3,1,2,3,4);12*1H2/q3*+1;;;;;;;;;;;;;/p-3
chave InChI
ASTWEMOBIXQPPV-UHFFFAOYSA-K
Nota de análise
Teor (alcalimétrico): 98,0%-102,0%
Matéria insolúvel: ≤ 0,01%
álcali em excesso (como NaOH): ≤ 2,5%
Cloreto (Cl): ≤ 0,0005%
Flúor (F): ≤ 0,0005%
Sulfato (SO₄): ≤ 0,005%
Nitrogênio (N) total: ≤ 0,001%
Metais pesados (como Pb): ≤ 0,001%
Fe (ferro): ≤ 0,001%
Corresponde às normas ACS, Reag. Ph. Eur.
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1