Documentos Principais
1.06577
SAFC
Fosfato trissódico dodeca-hidratado
EMPROVE® ESSENTIAL, NF, E 339
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Fosfato trissódico dodeca-hidratado
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Na3O4P · 12H2O
Número CAS:
Peso molecular:
380.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número E:
E339
Número do índice EC:
231-509-8
Agency
NF
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulário
solid
pH
12 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pf
75 °C (Elimination of water of crystallisation)
solubilidade
285 g/L
densidade
1.62 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/3Na.H3O4P.12H2O/c;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;;(H3,1,2,3,4);12*1H2/q3*+1;;;;;;;;;;;;;/p-3
chave InChI
ASTWEMOBIXQPPV-UHFFFAOYSA-K
Descrição geral
Encontrar o excipiente certo que corresponde às suas necessidades, bem como às demandas regulatórias, pode ser um desafio difícil na formulação. Com o nosso conhecimento profundo em aplicações e o nosso conhecimento especializado em questões regulatórias, apoiamos você em todas as etapas de desenvolvimento, escalonamento e produção.
Como parte de nosso programa Emprove®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
O fosfato trissódico dodeca-hidratado é usado como um agente tamponante para formulação líquida.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1