Documentos Principais
1.06449
Supelco
Fluoreto de sódio
for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Fluoreto de sódio
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
FNa
Número CAS:
Peso molecular:
41.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-667-8
NACRES:
NA.21
Ensaio:
≥99.5% (precipitation titration)
grau:
ACS reagent
Formulário:
crystals
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
pressão de vapor
1 hPa ( 1077 °C)
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.5% (precipitation titration)
Formulário
crystals
potência
148.5 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezas
≤0.01% In water insoluble matter
≤0.04% Free alkali (as NaOH)
≤0.05% Free acid (as hydrofloric acid)
perda
≤0.2% loss on drying, 150 °C, 4 h
pH
10.2 (20 °C, 40 g/L in H2O)
pf
996 °C
densidade
2.8 g/cm3 at 20 °C
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.003%
hexafluorosilicate (SiF62-): ≤0.075%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
sulfite (SO32-): ≤0.005%
traços de cátion
Ca: ≤0.004%
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.02%
excess alkali (as NaOH): ≤0.04%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Ligação
Substitui: SX0550-5
Nota de análise
Teor (titulação por precipitação): ≥ 99,5%
Matéria insolúvel em água: ≤ 0,01 %
Álcali livre (como NaOH): ≤ 0,04%
Ácido livre (como ácido hidrofluórico): ≤ 0,05%
Cloreto (Cl): ≤ 0,003%
Hexafluorosilicato (SiF₆): ≤ 0,075%
Sulfato (SO₄): ≤ 0,01%
Sulfito (SO₃): ≤ 0,005%
Metais pesados (como Pb): ≤ 0,001%
Ca (cálcio): ≤ 0,004%
Cu (cobre): ≤ 0,0002%
Fe (ferro): ≤ 0,002%
K (potássio): ≤ 0,02%
Perda na secagem (150 °C, 4 h): ≤ 0,2%
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1