1.06441
Sodium fluoride
EMPROVE® API Ph Eur,BP,USP
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Sodium fluoride
About This Item
Produtos recomendados
Agency
BP
Ph. Eur.
USP
Nível de qualidade
pressão de vapor
1 hPa ( 1077 °C)
linha de produto
EMPROVE® API
forma
crystals
potência
148.5 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
10.2 (20 °C, 40 g/L in H2O)
pf
996 °C
densidade
2.8 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
temperatura de armazenamento
2-25°C
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1