Documentos Principais
1.09495
Supelco
ICP multi-element standard solution XVII
(7 elements in hydrochloric acid 15%) 100 mg/l: Hf, Ir, Sb, Sn, Ta, Ti, Zr Certipur®
Sinônimo(s):
Multi-Element ICP Standard Solution
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
reference material
Nível de qualidade
linha de produto
Certipur®
técnica(s)
ICP: suitable
pH
1 (20 °C in H2O)
densidade
1.076 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
industrial qc
pharmaceutical
formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
15-25°C
Nota de análise
Hf (Hafnium): 100 mg/l
Ir (Iridium): 100 mg/l
Sb (Antimony): 100 mg/l
Sn (Tin): 100 mg/l
Ta (Tantalum): 100 mg/l
Ti (Titanium): 100 mg/l
Zr (Zirconium): 100 mg/l
Informações legais
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1