1.09493
ICP multi-element standard solution X
for surface water testing (23 elements in dilute nitric acid) Certipur®
Sinônimo(s):
Multi-Element Calibration Solution for ICP/AAS
About This Item
Produtos recomendados
grau
reference material
Nível de qualidade
linha de produto
Certipur®
técnica(s)
ICP: suitable
pH
1 (20 °C in H2O)
p.e.
100 °C/1013 hPa
densidade
1.007 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
industrial qc
pharmaceutical
Formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
15-25°C
Aplicação
Nota de análise
- 35000 µg/L: Ca
- 15000 µg/L: Mg
- 8000 µg/L: Na
- 3000 µg/L: K
- 100 µg/L: B, Fe, Mo, Sr
- 50 µg/L: As, Ba, Ni, V, Zn
- 30 µg/L: Mn
- 25 µg/L: Co, Pb
- 20 µg/L: Be, Cd, Cr, Cu
- 10 µg/L: Bi, Se, Tl
Outras notas
Detailed information on our complete workflow solutions for ICP-AAS can be found in our Brochure: High-Purity Chemicals for Inorganic Trace Analysis.
In our effort to be more sustainable, we′re going digital with COAs-download them directly from our website.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1