90243
Multielement standard solution 1 for ICP
TraceCERT®, in 10% nitric acid
Sinônimo(s):
ICP Multi-Element Calibration Solution
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
qualidade
in 10% nitric acid
composição
Ag, 10 mg/L
Al, 50 mg/L
B, 50 mg/L
Ba, 10 mg/L
Bi, 100 mg/L
Ca, 10 mg/L
Cd, 10 mg/L
Co, 10 mg/L
Cr, 50 mg/L
Cu, 10 mg/L
Fe, 10 mg/L
K, 100 mg/L
Li, 50 mg/L
Mg, 10 mg/L
Mn, 10 mg/L
Mo, 50 mg/L
Na, 50 mg/L
Ni, 50 mg/L
Pb, 100 mg/L
Sr, 10 mg/L
Tl, 50 mg/L
Zn, 10 mg/L
concentração
in 10% HNO3
técnica(s)
ICP: suitable
aplicação(ões)
industrial qc
pharmaceutical
formato
multi-component solution
Descrição geral
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the label.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Aplicação
Nota de preparo
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?