Documentos Principais
HX0101
Sigma-Aldrich
1-Heptanesulfonic Acid, Sodium Salt, Monohydrate
HPLC
Sinônimo(s):
1-Heptanesulfonic Acid, Sodium Salt, Monohydrate, Heptanesulfonic Acid
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)6SO3Na · H2O
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Nível de qualidade
Formulário
crystalline solid
pH
5.5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, anhydrous substance)
pf
>300 °C
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCCCCC.O
InChI
1S/C7H16O3S.Na.H2O/c1-2-3-4-5-6-7-11(8,9)10;;/h2-7H2,1H3,(H,8,9,10);;1H2/q;+1;/p-1
chave InChI
XWZCREJRXRKIRQ-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
1-Heptanesulfonic Acid, Sodium Salt, Monohydrate
HX0101-2 25g Poly Bottle
Aplicação
HPLC
Ion Pair Reagent
Nota de análise
Color: White
Form: Crystalline solid
Purity: 99% min
Solubility in water (5% w/v): To pass test
UV Abs. at 210 nm: 1.00AU max
UV Abs. at 220 nm: 0.10AU max
UV Abs. at 254 nm: 0.06AU max
UV Abs. at 280 nm: 0.06AU max
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3