Documentos Principais
OX0101
Sigma-Aldrich
1-Octanesulfonic Acid, Sodium Salt, Monohydrate
suitable for HPLC
Sinônimo(s):
1-Octanesulfonic Acid, Sodium Salt, Monohydrate, Octanesulfonic Acid
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)7SO3Na · H2O
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
226-195-4
Formulário:
solid
Formulário
solid
Nível de qualidade
técnica(s)
HPLC: suitable
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/C8H18O3S.Na.H2O/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11;;/h2-8H2,1H3,(H,9,10,11);;1H2/q;+1;/p-1
chave InChI
MBURIAHQXJQKRE-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
1-Octanesulfonic Acid, Sodium Salt, Monohydrate
OX0101-3 100g Poly Bottle
HPLC
Aplicação
HPLC
Ion Pair Reagent
Nota de análise
Color: White
Form: Solid
Purity: 99% min
Solubility in water (5% w/v): To pass test
UV Abs. at 210 nm: 1.00AU max
UV Abs. at 220 nm: 0.10AU max
UV Abs. at 254 nm: 0.06AU max
UV Abs. at 280 nm: 0.06AU max
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4