RDD042
1-heptanossulfonato de sódio
Redi-Dri™, free-flowing
Sinônimo(s):
Ácido 1-heptanossulfônico
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
Redi-Dri™
Nível de qualidade
qualidade
free-flowing
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H16O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-11(8,9)10;/h2-7H2,1H3,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
chave InChI
REFMEZARFCPESH-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
- in mobile phase buffer for preequilibration of High Performance Liquid Chromatography (HPLC) column.
- Ion-pairing reagent for HPLC to analyze peptides and proteins
- ion pair reagent for analysis of epinephrine and norepinephrine in ion-pairing chromatography (IPC).
Características e benefícios
- Redi-Dri™ packaging controls moisture for hygroscopic chemicals that commonly clump
- Anhydrous powder remains free flowing making it easier to use
- Safer to handle and weigh out for routine use in lab
- Eliminates clumps, maintaining product moisture, high quality attributes
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto comparável
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)