44239
Brometo de dodeciltrimetilamônio
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥98.5% (AT)
Sinônimo(s):
Brometo de lauriltrimetilamônio
About This Item
Produtos recomendados
descrição
cationic
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.5% (AT)
forma
liquid
qualidade
LiChropur™
peso molecular
308.34 g/mol
técnica(s)
ion pair chromatography: suitable
pf
246 °C (dec.) (lit.)
λ
10 % in H2O
Absorção UV
λ: 240 nm Amax: ≤0.2
λ: 250 nm Amax: ≤0.03
λ: 260 nm Amax: ≤0.02
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
adequação
corresponds to standard for filter test
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C15H34N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(2,3)4;/h5-15H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
XJWSAJYUBXQQDR-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?