44242
Cloreto de dodeciltrimetilamônio
≥99.0% (AT)
Sinônimo(s):
DTAC
About This Item
Produtos recomendados
descrição
cationic
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (AT)
Formulário
solid
peso molecular
263.89 g/mol
pf
37 °C
solubilidade
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C15H34N.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(2,3)4;/h5-15H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
DDXLVDQZPFLQMZ-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
- Reações de hidrogenação de transferência de cetonas/aldeídos.
- Polimerização por metátese de abertura de anel de olefinas.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?