Documentos Principais
8.40006
Sigma-Aldrich
Tetradecyltrimethylammonium bromide
for synthesis
Sinônimo(s):
Tetradecyltrimethylammonium bromide, N,N,N-Trimethyl-1-tetradecanammonium bromide, Myristyltrimethylammonium bromide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H38BrN
Número CAS:
Peso molecular:
336.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
214-291-9
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
powder
potência
3900 mg/kg LD50, oral (Rat)
pf
245-250 °C
solubilidade
100 g/L
densidade volumétrica
600 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].[N+](CCCCCCCCCCCCCC)(C)(C)C
InChI
1S/C17H38N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2,3)4;/h5-17H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
CXRFDZFCGOPDTD-UHFFFAOYSA-M
Nota de análise
Assay (336,4 g/mole): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Gastrointestinal tract, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3