87210
Myristyltrimethylammonium bromide
98% (AT)
Sinônimo(s):
Tetradecyltrimethylammonium bromide, Trimethyl(tetradecyl)ammonium bromide
About This Item
Produtos recomendados
descrição
cationic
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.5% (AT)
98% (AT)
Formulário
crystals
peso molecular
micellar avg mol wt 27,000
número de agregação
80
CMC
4-5 mM (20-25°C)
pf
245-250 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 0.1 g/mL, clear
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C17H38N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2,3)4;/h5-17H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
CXRFDZFCGOPDTD-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
- Enhance the biomass harvesting and pigments extraction from the cyanobacterium Synechocystis sp. PCC 6803.
- Facilitate the formation of mixed micelles with amitriptyline hydrochloride.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Gastrointestinal tract, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?