41875
trans-4-Hydroxy-L-proline
analytical standard
Sinônimo(s):
(2S,4R)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, Hyp
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (TLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
cor
white
pf
273 °C (dec.) (lit.)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]1CN[C@@H](C1)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3/c7-3-1-4(5(8)9)6-2-3/h3-4,6-7H,1-2H2,(H,8,9)/t3-,4+/m1/s1
chave InChI
PMMYEEVYMWASQN-DMTCNVIQSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?