Documentos Principais
30681
Sigma-Aldrich
L-4-Hydroxyproline methyl ester hydrochloride
≥98.0% (GC)
Sinônimo(s):
(2S,4R)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid methyl ester hydrochloride, trans-4-Hydroxyproline methyl ester hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H11NO3 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
181.62
Beilstein:
4716932
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Cl.COC(=O)[C@@H]1C[C@@H](O)CN1
InChI
1S/C6H11NO3.ClH/c1-10-6(9)5-2-4(8)3-7-5;/h4-5,7-8H,2-3H2,1H3;1H/t4-,5+;/m1./s1
chave InChI
KLGSHNXEUZOKHH-JBUOLDKXSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)