H5877
cis-4-Hydroxy-D-proline
≥98% (TLC), suitable for ligand binding assays
Sinônimo(s):
(2R,4R)-(+)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinecarboxylic acid, D-allo-Hydroxyproline
About This Item
Produtos recomendados
product name
cis-4-Hydroxy-D-proline,
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
powder
técnica(s)
ligand binding assay: suitable
cor
white
pf
243 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]1CN[C@H](C1)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3/c7-3-1-4(5(8)9)6-2-3/h3-4,6-7H,1-2H2,(H,8,9)/t3-,4-/m1/s1
chave InChI
PMMYEEVYMWASQN-QWWZWVQMSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3