Documentos Principais
SMB00412
Sigma-Aldrich
2-Azidoethyl LacNAc
≥90% (HPLC)
Sinônimo(s):
β-D-LacNAc-Et-N3, 2-Azidoethyl β-D-Gal (1→4) β-D-GlcNAc, 2-Azidoethyl β-D-LacNAc, 2-Azidoethyl N-Acetyl-D-lactosamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H28N4O11
Peso molecular:
452.41
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.79
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (HPLC)
Formulário
solid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](NC(C)=O)[C@H](OCCN=[N+]=[N-])O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C16H28N4O11/c1-6(23)19-9-11(25)14(8(5-22)30-15(9)28-3-2-18-20-17)31-16-13(27)12(26)10(24)7(4-21)29-16/h7-16,21-22,24-27H,2-5H2,1H3,(H,19,23)/t7?,8?,9?,10-,11+,12-,13?,14+,15+,16-/m0/s1
chave InChI
GBIYEXBPCNHQHL-WHWQPXQJSA-N
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
2-Azidoethyl LacNAc is an alkylated glycoside. Alkylated glycosides are used as ligands for Click Chemistry. They may also be important as carbohydrate carriers in glycotherapeutic applications, drug carriers for site-specific delivery, drug enhancers for decreasing toxicity, and solubility and protein enhancers.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)