H1637
cis-4-Hydroxy-L-proline
collagen synthesis inhibitor
Sinônimo(s):
(2S,4S)-(−)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinecarboxylic acid, CHP
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
técnica(s)
ligand binding assay: suitable
cor
white to faint yellow
pf
257 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H]1CN[C@@H](C1)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3/c7-3-1-4(5(8)9)6-2-3/h3-4,6-7H,1-2H2,(H,8,9)/t3-,4-/m0/s1
chave InChI
PMMYEEVYMWASQN-IMJSIDKUSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?