Documentos Principais
96310
Sigma-Aldrich
Z-Hyp-OH
≥99.0% (T)
Sinônimo(s):
N-Cbz-Hydroxy-L-proline, Z-L-4-Hydroxyproline
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H15NO5
Número CAS:
Peso molecular:
265.26
Beilstein:
90295
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (T)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]20/D −54±1°, c = 2% in ethanol
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
104-107 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H]1C[C@H](N(C1)C(=O)OCc2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C13H15NO5/c15-10-6-11(12(16)17)14(7-10)13(18)19-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-11,15H,6-8H2,(H,16,17)/t10-,11+/m1/s1
chave InChI
WWVCWLBEARZMAH-MNOVXSKESA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Benzyl bromide reagent grade, 98%
Sigma-Aldrich
B17905
Benzyl bromide
Artigos
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.