Ensaio
99%
Formulário
powder or crystals
atividade óptica
[α]20/D −42°, c = 2 in ethanol
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
técnica(s)
NMR: suitable
cor
white
pf
76-78 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C13H15NO4/c15-12(16)11-7-4-8-14(11)13(17)18-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,11H,4,7-9H2,(H,15,16)/t11-/m0/s1
chave InChI
JXGVXCZADZNAMJ-NSHDSACASA-N
Aplicação
- As a starting material to prepare aib-pro endothiopeptides of pharmacological importance.
- To prepare biologically significant fluorophore-labeled peptide tetramers or dimers.
- As a reactant to synthesize benzoxazole derived human neutrophil elastase (HNE) inhibitors.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?