Documentos
483818
Sigma-Aldrich
N-Boc-D-proline
99%
Sinônimo(s):
Boc-D-Pro-OH
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H17NO4
Número CAS:
Peso molecular:
215.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
atividade óptica
[α]22/D +60°, c = 2 in acetic acid
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
pf
134-137 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@@H]1C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO4/c1-10(2,3)15-9(14)11-6-4-5-7(11)8(12)13/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,12,13)/t7-/m1/s1
chave InChI
ZQEBQGAAWMOMAI-SSDOTTSWSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3