Documentos Principais
702498
Sigma-Aldrich
N-Boc-4-oxo-L-proline methyl ester
97%
Sinônimo(s):
(2S)-4-Oxo-1-(tert-butoxycarbonyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid methyl ester, 1-tert-Butyl 2-methyl (2S)-4-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, tert-Butyl (2S)-2-(methoxycarbonyl)-4-oxopyrrolidine-1-carboxylate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H17NO5
Número CAS:
Peso molecular:
243.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
eCl@ss:
32160406
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
powder
atividade óptica
[α]22/D +14.0°, c = 1 in chloroform
pf
42-46 °C
grupo funcional
ester
ketone
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)[C@@H]1CC(=O)CN1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H17NO5/c1-11(2,3)17-10(15)12-6-7(13)5-8(12)9(14)16-4/h8H,5-6H2,1-4H3/t8-/m0/s1
chave InChI
UPBHYYJZVWZCOZ-QMMMGPOBSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)