Documentos Principais
702463
Sigma-Aldrich
N-Boc-4,4-Difluoro-L-proline methyl ester
97%
Sinônimo(s):
1-tert-Butyl 2-methyl (2S)-4,4-difluoro-1,2-pyrrolidinedicarboxylate, tert-Butyl (2S)-2-(methoxycarbonyl)-4,4-difluoropyrrolidine-1-carboxylate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H17F2NO4
Número CAS:
Peso molecular:
265.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
pf
41-46 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)[C@@H]1CC(F)(F)CN1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H17F2NO4/c1-10(2,3)18-9(16)14-6-11(12,13)5-7(14)8(15)17-4/h7H,5-6H2,1-4H3/t7-/m0/s1
chave InChI
RQDZKOOUQIDZOG-ZETCQYMHSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)